SMB01001
Loliolide
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
PM
196.24
Solubilità
water: soluble
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C11H16O3/c1-10(2)5-7(12)6-11(3)8(10)4-9(13)14-11/h4,7,12H,5-6H2,1-3H3/t7-,11+/m0/s1
XEVQXKKKAVVSMW-WRWORJQWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)