SMB00511
Skimmin
≥90% (LC/MS-UV)
Sinonimo/i:
7-Hydroxycoumarin-7-glucoside, Umbelliferone glucoside
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (LC/MS-UV)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)OC2=CC(O3)=C(C=C2)C=CC3=O
InChI
1S/C15H16O8/c16-6-10-12(18)13(19)14(20)15(23-10)21-8-3-1-7-2-4-11(17)22-9(7)5-8/h1-5,10,12-16,18-20H,6H2/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
VPAOSFFTKWUGAD-TVKJYDDYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)