Documenti fondamentali
PHL82649
Scopolin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
7-Hydroxy 6-methoxycoumarin 7-glucoside, Scopoletin 7-glucoside, Scopoloside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.31
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3c(cc2OC)CCC(=O)O3
InChI
1S/C16H20O9/c1-22-9-4-7-2-3-12(18)23-8(7)5-10(9)24-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)25-16/h4-5,11,13-17,19-21H,2-3,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
WSHSQJSPOLYHLM-YMILTQATSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: hedera
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)