SMB00461
Harmine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-Methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.COc1ccc2c(c1)[nH]c3c(C)nccc23
InChI
1S/C13H12N2O.ClH/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13;/h3-7,15H,1-2H3;1H
VNPLYCKZIUTKJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)