SMB00073
Bergenin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
Cuscutin, Ardisic acid B, Vakerin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@@H]2[C@H](OC(=O)c3c2c(c(c(c3)O)OC)O)[C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O
InChI
1S/C14H16O9/c1-21-11-5(16)2-4-7(9(11)18)12-13(23-14(4)20)10(19)8(17)6(3-15)22-12/h2,6,8,10,12-13,15-19H,3H2,1H3/t6-,8-,10+,12+,13-/m1/s1
YWJXCIXBAKGUKZ-HJJNZUOJSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)