SMB00005
Austdiol
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
Austadiol, Austdiol, Austidiol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1C=C2[C@@H]([C@](C(=O)C(=C2C=C1C)C=O)(O)C)O
InChI
1S/C12H12O5/c1-6-3-7-8(4-13)10(14)12(2,16)11(15)9(7)5-17-6/h3-5,11,15-16H,1-2H3/t11-,12-/m0/s1
QVMUHZHZYCDMAI-RYUDHWBXSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)