Documenti
SHCLNG
Sigma-Aldrich
shRNA MISSION®
Bacterial Stock
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
La nostra vasta offerta di prodotti shRNA comprende oltre 150.000 costrutti di shRNA pre-clonati mirati a oltre 15.000 geni umani e 15.000 geni murini. La libreria è disponibile in: set di famiglie di geni; raccolte di geni correlate a specifiche classi funzionali quali le chinasi e i canali ionici; set di bersagli genetici; set di cloni di shRNA mirati al gene preferito e cloni di shRNA individuali. La nostra piattaforma di produzione di shRNA e lentivirus utilizza laboratori dedicati, dotati di apparecchi robotici e sistemi avanzati per la manipolazione dei liquidi e la gestione delle informazioni di laboratorio (LIMS), per fornire un livello superiore di qualità e assistenza per ogni esigenza di ricerca in ambito RNAi.
Gli stock batterici in glicerolo MISSION® TRC shRNA costituiscono una fonte rinnovabile di plasmidi shRNA. Questi plasmidi possono essere direttamente trasfettati o inseriti in particelle lentivirali.
Applicazioni
MISSION® shRNA è stato utilizzato per generare linee cellulari knockdown per DRAM (damage-regulated autophagy modulator) e per p73. È stato inoltre utilizzato per generare particelle lentivirali ed effettuare esperimenti di il knockdown genico oltre che per studiare il contributo di PAX8 (paired box 8) nella progressione del cancro ovarico.
Altre note
Per visionare i protocolli e i dati applicativi, visitare sigma.com/shrna.
Note legali
L′utilizzo di questo prodotto è soggetto a uno o più contratti di licenza.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
A role for PAX8 in the tumorigenic phenotype of ovarian cancer cells
Di P, et al.
BMC Cancer, 14(1), 292-292 (2014)
Inhibition of damage-regulated autophagy modulator-1 (DRAM-1) impairs neutrophil differentiation of NB4 APL cells
Humbert M, et al.
Leukemia Research, 36(12), 1552-1556 (2012)
Nicola Currey et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 7(4), 819-839 (2019-03-05)
The early events by which inflammation promotes cancer are still not fully defined. The MCC gene is silenced by promoter methylation in colitis-associated and sporadic colon tumors, but its functional significance in precancerous lesions or polyps is not known. Here
Dan J Bare et al.
PloS one, 15(5), e0227522-e0227522 (2020-05-07)
Expression of the voltage gated proton channel (Hv1) as identified by immunocytochemistry has been reported previously in breast cancer tissue. Increased expression of HV1 was correlated with poor prognosis and decreased overall and disease-free survival but the mechanism of its
Evidence of an oncogenic role of aberrant TOX activation in cutaneous T-cell lymphoma
Huang Y, et al.
Blood, 125(9), 1435-1443 (2015)
Articoli
MISSION shRNA reduce the expression of specific target genes by targeting the specific mRNA therefore reducing the corresponding protein expression.