SCP0125
D-Ile-Pro-Arg-AMC
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H39N7O5
Peso molecolare:
541.64
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
D-Ile-Pro-Arg-AMC,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥60%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Ile-Pro-Arg-AMC
Applicazioni
D-Ile-Pro-Arg-AFC, D-Ile-Pro-Arg-AFC and D-Ile-Pro-Arg-p-nitroanilide (S-2288) are used as a tissue plasminogen-activator (tPA) activator substrates.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)