SCJ4600058
CF™ 680R succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Saggio
≥90% (TLC)
Stato
solid
PM
~912 g/mol (free acid)
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coefficiente d’estinzione)
140000 at 680 nm
Rapporto di assorbanza
A280/680 nm 0.32
Fluorescenza
λex 680 or 685 nm (Flow cytometry laser line)
λex 680 or 685 nm (Microscopy laser line)
λex 680 nm; λem 701 nm
Compatibilità
suitable for fluorescence
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SCJ4600058-1UMOL | 4061826692981 |