SAB4700587
Monoclonal Anti-CD45 antibody produced in rat
clone EM-05, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Ptprc
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EM-05, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ptprc(19264)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi