SBR00017
Puromycin aminonucleoside Ready Made Solution
10 mg/mL in water
Sinonimo/i:
3′-Amino-3′-deoxy-N6,N6-dimethyladenosine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
10 mg/mL in water
Spettro attività antibiotica
Gram-positive bacteria
neoplastics
parasites
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N(C=N2)C3=C2C(N(C)C)=NC=N3)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C12H18N6O3/c1-17(2)10-8-11(15-4-14-10)18(5-16-8)12-9(20)7(13)6(3-19)21-12/h4-7,9,12,19-20H,3,13H2,1-2H3
RYSMHWILUNYBFW-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Puromycin aminonucleoside has also been used to probe endothelial glycosaminoglycan synthesis in cultured glomerular endothelial cells and their relation to cell permeability. A puromycin aminonucleoside nephrosis model of rat glomerular disease was also used to study the role of the neuron-specific ubiquitin C-terminal hydrolase protein gene product 9.5 (PGP 9.5).
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)