SAE0071
HIV-1 GP120 protein
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Glycoprotein 120 (gp120), Surface protein gp120
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Descrizione
low endotoxin
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
calculated mol wt 55 kDa (The protein migrates as a 100-130 kDa protein on SDS-PAGE due to glycosylation)
Impurezze
≤1 EU/μg protein endotoxin
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 2