SAE0023
Alanine Racemase from Bacillus stearothermophilus
buffered aqueous solution, ≥10 IU/mg solid
Sinonimo/i:
Alanine Racemase from Bacillus stearothermophilus
About This Item
Origine biologica
Bacillus sp. (B. stearothermophilus)
Livello qualitativo
Forma fisica
buffered aqueous solution
Attività specifica
≥10 IU/mg solid
PM
Mr 78 kDa (2 subunits 39 kDa each)
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1