SAB5703051
Anti-Neurofilament L Antibody, clone 3L9Y10, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
NEFL,CMT1F,CMT2E,NF-L,NF68,NFL,PPP1R110
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3L9Y10, monoclonal
Stato
liquid
PM
70 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
SSGSLMPSLENLDLSQVAAISNDLKSIRTQEKAQLQDLNDRFASFIERVHELEQQNKVLEAELLVLRQKHSEPSRFRALYEQEIRDLRLAAEDATNEKQALQGEREGLEETLRNLQARYEEEVLSREDAEGRLMEARKGADEAALARAELEKRIDSLMDEISFLKKVHEEEIAELQAQIQYAQISVEMDVT
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEFL(4747)
Descrizione generale
Immunogeno
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)