Documenti fondamentali
SAB5703045
Sigma-Aldrich
Anti-CD38 Antibody, clone 1G3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CD38,ADPRC 1,ADPRC1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1G3, monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1:50 - 1:200
Colore
colorless
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD38(952)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a non-lineage-restricted, type II transmembrane glycoprotein that synthesizes and hydrolyzes cyclic adenosine 5′-diphosphate-ribose, an intracellular calcium ion mobilizing messenger. The release of soluble protein and the ability of membrane-bound protein to become internalized indicate both extracellular and intracellular functions for the protein. This protein has an N-terminal cytoplasmic tail, a single membrane-spanning domain, and a C-terminal extracellular region with four N-glycosylation sites. Crystal structure analysis demonstrates that the functional molecule is a dimer, with the central portion containing the catalytic site. It is used as a prognostic marker for patients with chronic lymphocytic leukemia. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogeno
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant protein of human CD38.
Applicazioni
FC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)