SAB5702783
Anti-Chromogranin A Antibody, clone 2N5Q4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CGA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2N5Q4, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
80 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MRSAAVLALLLCAGQVTALPVNSPMNKGDTEVMKCIVEVISDTLSKPSPMPVSQECFETLRGDERILSILRHQNLLKELQDLALQGAKERAHQQKKHSGF
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHGA(1113)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1