Merck
Tutte le immagini(7)
Key Documents
SAB5702698
Sigma-Aldrich
Anti-SAMM50 Antibody, clone 10E4G1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
SAMM50, CGI-51, OMP85, SAM50, TOB55, TRG-3, YNL026W, SAMM50 sorting and assembly machinery component
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
10E4G1, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
52 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
2.50 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
FELQLNKQLIFDSVFSASFWGGMLVPIGDKPSSIADRFYLGGPTSIRGFSMHSIGPQSEGDYLGGEAYWAGGLHLYTPLPFRPGQGGFGELFRTHFFLNAG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SAMM50(25813)
Descrizione generale
This gene encodes a component of the Sorting and Assembly Machinery (SAM) of the mitochondrial outer membrane. The Sam complex functions in the assembly of beta-barrel proteins into the outer mitochondrial membrane.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human SAMM50 (Q9Y512).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1