SAB5702567
Anti-SOX1 Antibody, clone 9L8Z4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
SRY (sex determining region Y)-box 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9L8Z4, monoclonal
Stato
liquid
PM
45 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:1000 - 1:2200
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MYSMMMETDLHSPGGAQAPTNLSGPAGAGGGGGGGGGGGGGGGAKANQDRVKRPMNAFMVWSRGQRRKMAQENPKMHNSEISKRLGAEWKVMSEAEKRPF
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOX1(6656)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)