CBL173
Anti-Desmoplakin 1& 2 Antibody, clone DP2.15
clone DP2.15, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-DCWHKTA, Anti-DP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DP2.15, monoclonal
Reattività contro le specie
bovine, human, chicken, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DSP(1832)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
Immunohistochemistry: 1:10; Frozen tissue
Immunofluorescence
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
azide, 0.5% BSA in PBS buffer, pH 7.4
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2