SAB5702518
Anti-Desmoglein 3 Antibody, clone 1T1D5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CDHF6, PVA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1T1D5, monoclonal
Stato
liquid
PM
145 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.8 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
TLSGSQGASALSTSGSVQPAVSIPDPLQHGNYLVTETYSASGSLVQPSTAGFDPLLTQNVIVTERVICPISSVPGNLAGPTQLRGSHTMLCTEDPCSRLI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DSG3(1830)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)