Documenti fondamentali
SAB5702454
Sigma-Aldrich
Anti-TRAP1 Antibody, clone 1L8C1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HSP 75, HSP75, HSP90L, TRAP-1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1L8C1, monoclonal
Stato
liquid
PM
75 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.54 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MARELRALLLWGRRLRPLLRAPALAAVPGGKPILCPRRTTAQLGPRRNPAWSLQAGRLFSTQTAEDKEEPLHSIISSTESVQGSTSKHEFQAETKKLLDI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRAP1(10131)
Descrizione generale
This gene encodes a mitochondrial chaperone protein that is member of the heat shock protein 90 (HSP90) family. The encoded protein has ATPase activity and interacts with tumor necrosis factor type I. This protein may function in regulating cellular stress responses. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jan 2013]
Immunogeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human TRAP1 (Q12931).
Applicazioni
WB, IP
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)