Key Documents
SAB5702414
Sigma-Aldrich
Anti-RAB9A Antibody, clone 7O1G4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
RAB9
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7O1G4, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
23 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MAGKSSLFKVILLGDGGVGKSSLMNRYVTNKFDTQLFHTIGVEFLNKDLEVDGHFVTMQIWDTAGQERFRSLRTPFYRGSDCCLLTFSVDDSQSFQNLSN
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAB9A(9367)
Descrizione generale
Involved in the transport of proteins between the endosomes and the trans Golgi network. Involved in the recruitment of SGSM2 to melanosomes and is required for the proper trafficking of melanogenic enzymes TYR, TYRP1 and DCT/TYRP2 to melanosomes in melanocytes.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RAB9A (P51151).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC, IF/ICC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1