SAB5702401
Anti-ATG16L1 Antibody, clone 5N2N9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
APG16L, ATG16A, ATG16L, IBD10, WDR30
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5N2N9, monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
RAADFPRWKRHISEQLRRRDRLQRQAFEEIILQYNKLLEKSDLHSVLAQKLQAEKHDVPNRHEISPGHDGTWNDNQLQEMAQLRIKHQEELTELHKKRGE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATG16L1(55054)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)