SAB5702316
Anti-Cofilin Antibody, clone 4M1Z9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CFL1, CFL, HEL-S-15, cofilin, cofilin-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4M1Z9, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
18 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MASGVAVSDGVIKVFNDMKVRKSSTPEEVKKRKKAVLFCLSEDKKNIILEEGKEILVGDVGQTVDDPYATFVKMLPDKDCRYALYDATYETKESKKEDLV
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... Cofilin(1072)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1