SAB5702281
Anti-Osteocalcin (BGLAP) Antibody, clone 2T1J7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
BGLAP,BGP,OC,OCN,osteocalcin
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2T1J7, monoclonal
Stato
liquid
PM
11 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:1000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BGLAP(632)
Descrizione generale
This gene encodes a highly abundant bone protein secreted by osteoblasts that regulates bone remodeling and energy metabolism. The encoded protein contains a Gla (gamma carboxyglutamate) domain, which functions in binding to calcium and hydroxyapatite, the mineral component of bone. Serum osteocalcin levels may be negatively correlated with metabolic syndrome. Read-through transcription exists between this gene and the neighboring upstream gene, PMF1 (polyamine-modulated factor 1), but the encoded protein only shows sequence identity with the upstream gene product.
Immunogeno
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant protein of Human BGLAP.
Applicazioni
WB
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)