Documenti fondamentali
SAB5702272
Sigma-Aldrich
Anti-DNA-PKcs Antibody, clone 2U8W4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
PRKDC,DNA-PKcs,DNAPK,DNPK1,HYRC,HYRC1,IMD26,XRCC7,p350
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2U8W4, monoclonal
Stato
liquid
PM
469 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:100 - 1:500
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
SDPGLLTNTMDVFVKEPSFDWKNFEQKMLKKGGSWIQEINVAEKNWYPRQKICYAKRKLAGANPAVITCDELLLGHEKAPAFRDYVAVARGSKDHNIRAQEPESGLSEETQVKCLMDQATDPNILGRTWEGWEPWM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRKDC(5591)
Descrizione generale
This gene encodes the catalytic subunit of the DNA-dependent protein kinase (DNA-PK). It functions with the Ku70/Ku80 heterodimer protein in DNA double strand break repair and recombination. The protein encoded is a member of the PI3/PI4-kinase family.
Immunogeno
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 3993-4128 of human DNA-PKcs (NP_008835.5).
Applicazioni
WB, IHC, IF/ICC
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)