SAB5702261
Anti-MCM2 Antibody, clone 0Q10S9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
MCM2,BM28,CCNL1,CDCL1,D3S3194,DFNA70,MITOTIN,cdc19
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
0Q10S9, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
125 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.38 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:100 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MAESSESFTMASSPAQRRRGNDPLTSSPGRSSRRTDALTSSPGRDLPPFEDESEGLLGTEGPLEEEEDGEELIGDGMERDYRAIPELDAYEAEGLALDDE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MCM2(4171)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1