Documenti fondamentali
SAB5702246
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV-2 N Protein ,BSA and glycerol freeAntibody, clone 4Z6T2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
Nucleoprotein, NP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4Z6T2, monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
SARS coronavirus
Concentrazione
1.9mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
Colore
colorless
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
SARS coronavirus ... Nucleoprotein(1489678)
Descrizione generale
Packages the positive strand viral genome RNA into a helical ribonucleocapsid (RNP and plays a fundamental role during virion assembly through its interactions with the viral genome and membrane protein M. Plays an important role in enhancing the efficiency of subgenomic viral RNA transcription as well as viral replication. May modulate transforming growth factor-beta signaling by binding host SMAD3.
Immunogeno
PBS with 0.05% proclin300,pH7.3.
Recombinant fusion protein of SARS-CoV-2 Nucleoprotein.
Applicazioni
DB, WB, IF/ICC
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)