SAB5702225
Anti-PAK1 Antibody, clone 6R3M5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
PAK1,PAKalpha
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6R3M5, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
66 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.83 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MSNNGLDIQDKPPAPPMRNTSTMIGAGSKDAGTLNHGSKPLPPNPEEKKKKDRFYRSILPGDKTNKKKEKERPEISLPSDFEHTIHVGFDAVTGEFTGMP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAK1(5058)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1