SAB5702155
Anti-NeuN Antibody, clone 3M5M9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
FOX-3,FOX3,HRNBP3,NEUN,NeuN,RBFOX3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3M5M9, monoclonal
Stato
liquid
PM
46-55 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
1.00 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MAQPYPPAQYPPPPQNGIPAEYAPPPPHPTQDYSGQTPVPTEHGMTLYTPAQTHPEQPGSEASTQPIAGTQTVPQTDEAAQTDSQPLHPSDPTEKQQPKR
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RBFOX3(146713)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)