SAB5702120
Anti-TRAF6BP/TAX1BP1 Antibody, clone 7Y9W3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CALCOCO3, T6BP, TXBP151
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7Y9W3, monoclonal
Stato
liquid
PM
100 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
1.28 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
DSEDSKEDENVPTAPDPPSQHLRGHGTGFCFDSSFDVHKKCPLCELMFPPNYDQSKFEEHVESHWKVCPMCSEQFPPDYDQQVFERHVQTHFDQNVLNFD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAX1BP1(8887)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)