SAB5702089
Anti-hnRNP E1/PCBP1 Antibody, clone 7M1K0, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
PCBP1, HEL-S-85, HNRPE1, HNRPX, hnRNP-E1, hnRNP-X, poly(rC)-binding protein 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7M1K0, monoclonal
Stato
liquid
PM
40 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MDAGVTESGLNVTLTIRLLMHGKEVGSIIGKKGESVKRIREESGARINISEGNCPERIITLTGPTNAIFKAFAMIIDKLEEDINSSMTNSTAASRPPVTL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCBP1(5093)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)