Documenti fondamentali
SAB5701906
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-HSF1-S326 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.55 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer326)
Informazioni sul gene
human ... HSF1(3297)
Descrizione generale
The product of this gene is a transcription factor that is rapidly induced after temperature stress and binds heat shock promoter elements (HSE). This protein plays a role in the regulation of lifespan. Expression of this gene is repressed by phsphorylation, which promotes binding by heat shock protein 90. [provided by RefSeq, Aug 2016]
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S326 of human HSF1
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1