Documenti fondamentali
SAB5701837
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-POLR2A-S2 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.75 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer2)
Informazioni sul gene
human ... POLR2A(5430)
Descrizione generale
This gene encodes the largest subunit of RNA polymerase II, the polymerase responsible for synthesizing messenger RNA in eukaryotes. The product of this gene contains a carboxy terminal domain composed of heptapeptide repeats that are essential for polymerase activity. These repeats contain serine and threonine residues that are phosphorylated in actively transcribing RNA polymerase. In addition, this subunit, in combination with several other polymerase subunits, forms the DNA binding domain of the polymerase, a groove in which the DNA template is transcribed into RNA. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S2 of human POLR2A
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)