Key Documents
SAB5701805
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-TSC2-T1462 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1.97 mg/mL
tecniche
western blot: 1:1000-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr1462)
Informazioni sul gene
human ... TSC2(7249)
Descrizione generale
Mutations in this gene lead to tuberous sclerosis complex. Its gene product is believed to be a tumor suppressor and is able to stimulate specific GTPases. The protein associates with hamartin in a cytosolic complex, possibly acting as a chaperone for hamartin. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around T1462 of human TSC2 (NP_000539.2).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1