Documenti fondamentali
SAB5701523
Sigma-Aldrich
Anti-UQCRC2 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
0.8 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UQCRC2(7385)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is located in the mitochondrion, where it is part of the ubiquinol-cytochrome c reductase complex (also known as complex III). This complex constitutes a part of the mitochondrial respiratory chain. Defects in this gene are a cause of mitochondrial complex III deficiency nuclear type 5. [provided by RefSeq, Jul 2015]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human UQCRC2
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)