Documenti fondamentali
900600P
Avanti
PhotoClick Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand 900600P, powder
Sinonimo/i:
(2S,3R,E)-2-amino-13-(3-(pent-4-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)tridec-4-ene-1,3-diol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H33 N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.48
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (900600P-100ug))
pkg of 1 × 250 μg (with stopper and crimp cap (900600P-250ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 900600P
Tipo di lipide
click reagents
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C
Applicazioni
PhotoClick Sphingosine has been used as a metabolic precursor to complex sphingolipids to directly visualize sphingolipids in cultured cells.
Confezionamento
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900600P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900600P-250ug)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Monitoring Sphingolipid Trafficking in Cells using Fluorescence Microscopy
Sundberg EL, et al.
Current Protocols in Cell Biology, 82(1), e67-e67 (2019)