Documenti fondamentali
SAB5701441
Sigma-Aldrich
Anti-PAK3 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.58 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAK3(5063)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a serine-threonine kinase and forms an activated complex with GTP-bound RAS-like (P21), CDC2 and RAC1. This protein may be necessary for dendritic development and for the rapid cytoskeletal reorganization in dendritic spines associated with synaptic plasticity. Defects in this gene are the cause of non-syndromic mental retardation X-linked type 30 (MRX30), also called X-linked mental retardation type 47 (MRX47). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq, Apr 2016]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human PAK3
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)