Documenti fondamentali
SAB5701430
Sigma-Aldrich
Anti-TFAM antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
0.43 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TFAM(7019)
Descrizione generale
This gene encodes a key mitochondrial transcription factor containing two high mobility group motifs. The encoded protein also functions in mitochondrial DNA replication and repair. Sequence polymorphisms in this gene are associated with Alzheimer's and Parkinson's diseases. There are pseudogenes for this gene on chromosomes 6, 7, and 11. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Aug 2012]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human TFAM
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)