Documenti fondamentali
SAB5701218
Sigma-Aldrich
Anti-Arginase 2 (ARG2) antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... Arg2(384)
Descrizione generale
Arginase catalyzes the hydrolysis of arginine to ornithine and urea. At least two isoforms of mammalian arginase exists (types I and II) which differ in their tissue distribution, subcellular localization, immunologic crossreactivity and physiologic function. The type II isoform encoded by this gene, is located in the mitochondria and expressed in extra-hepatic tissues, especially kidney. The physiologic role of this isoform is poorly understood; it is thought to play a role in nitric oxide and polyamine metabolism. Transcript variants of the type II gene resulting from the use of alternative polyadenylation sites have been described.
Immunogeno
Recombinant protein of human Arginase 2 (Arginase 2 (ARG2)).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701218-100UL4065267663951