Documenti fondamentali
SAB5701167
Sigma-Aldrich
Anti-CD9 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.25 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD9(928)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the transmembrane 4 superfamily, also known as the tetraspanin family. Tetraspanins are cell surface glycoproteins with four transmembrane domains that form multimeric complexes with other cell surface proteins. The encoded protein functions in many cellular processes including differentiation, adhesion, and signal transduction, and expression of this gene plays a critical role in the suppression of cancer cell motility and metastasis. [provided by RefSeq, Jan 2011]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human CD9
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701167-100UL4065267663449