Documenti fondamentali
SAB5701010
Sigma-Aldrich
Anti-CD127/IL7R antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
monoclonal
application:
IHC
WB
Reattività contro le specie:
human, rat, mouse
tecniche:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1.34 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL7R(3575)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a receptor for interleukin 7 (IL7). The function of this receptor requires the interleukin 2 receptor, gamma chain (IL2RG), which is a common gamma chain shared by the receptors of various cytokines, including interleukins 2, 4, 7, 9, and 15. This protein has been shown to play a critical role in V(D)J recombination during lymphocyte development. Defects in this gene may be associated with severe combined immunodeficiency (SCID). Alternatively spliced transcript variants have been found. [provided by RefSeq, Dec 2015]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human CD127/IL7R
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)