SAB5700973
Anti-GCLM antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Concentrazione
1.25 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GCLM(2730)
Descrizione generale
Glutamate-cysteine ligase, also known as gamma-glutamylcysteine synthetase, is the first rate limiting enzyme of glutathione synthesis. The enzyme consists of two subunits, a heavy catalytic subunit and a light regulatory subunit. Gamma glutamylcysteine synthetase deficiency has been implicated in some forms of hemolytic anemia. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Apr 2015]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human GCLM
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)