Key Documents
SAB5700851
Sigma-Aldrich
Anti-ATP6 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
ATP6, ATPase6, MT-ATP6, MTATP6
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
25
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
4.38 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... MT-ATP6(17705)
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100 to the C-terminus of mouse ATP6 (NP_904333.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1