Documenti fondamentali
SAB5700695
Sigma-Aldrich
Anti-LDHA antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
GSD11, HEL-S-133P, LDHA, LDHM, PIG19
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
26
30
36
39
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
0.63 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LDHA(3939)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene catalyzes the conversion of L-lactate and NAD to pyruvate and NADH in the final step of anaerobic glycolysis. The protein is found predominantly in muscle tissue and belongs to the lactate dehydrogenase family. Mutations in this gene have been linked to exertional myoglobinuria. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. The human genome contains several non-transcribed pseudogenes of this gene.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-332 of human LDHA (NP_005557.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)