Documenti fondamentali
SAB5700670
Sigma-Aldrich
Anti-GCLC antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
GCL, GCLC, GCS, GLCL, GLCLC
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
72
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
0.85 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GCLC(2729)
Descrizione generale
Glutamate-cysteine ligase, also known as gamma-glutamylcysteine synthetase is the first rate-limiting enzyme of glutathione synthesis. The enzyme consists of two subunits, a heavy catalytic subunit and a light regulatory subunit. This locus encodes the catalytic subunit, while the regulatory subunit is derived from a different gene located on chromosome 1p22-p21. Mutations at this locus have been associated with hemolytic anemia due to deficiency of gamma-glutamylcysteine synthetase and susceptibility to myocardial infarction.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-252 of human GCLC (NP_001489.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700670-100UL4065265180030