Documenti fondamentali
SAB5700610
Sigma-Aldrich
Anti-c-Fos Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
AP-1, C-FOS, FOS, c-Fos, p55
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Nome del prodotto
Anti-c-Fos antibody produced in rabbit,
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
28
36
40
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
0.94 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOS(2353)
Descrizione generale
The Fos gene family consists of 4 members: FOS, FOSB, FOSL1, and FOSL2. These genes encode leucine zipper proteins that can dimerize with proteins of the JUN family, thereby forming the transcription factor complex AP-1. As such, the FOS proteins have been implicated as regulators of cell proliferation, differentiation, and transformation. In some cases, expression of the FOS gene has also been associated with apoptotic cell death.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 211-380 of human c-Fos (NP_005243.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)