PC05
Anti-c-Fos (Ab-2) (4-17) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOS(2353)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Immunofluorescence (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (1-2 µg/reaction)
Paraffin sections (5-10 µg/ml, pepsin or heat pre-treatment required)
Free-floating Sections (not recommended)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
HepG2, NIH 3T3 cells, MCF-7 cells, colon or breast adenocarcinoma tissue
Altre note
Rouscher III, F.J., et al. 1988. Science240, 1010.
Sassone-Corsi, P., et al. 1988. Cell54, 553.
Verma, I.M. and Graham, W.R. 1987. Cancer Res.49, 29.
Verma, I.M. and Sassone-Corsi, P. 1987. Cell51, 513.
Muller, R. 1986. Biochim. Biophys. Acta823, 207.
Verma, I. 1986. Trends Genet.2, 93.
Greenberg, M. and Ziff, E. 1984. Nature (London), 311, 433.