SAB5700550
Anti-pan-Phospho-Serine antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
0.32mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pan pSer)
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Serine.
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)