Key Documents
MAB1976
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-integrina αVβ3, clone LM609
clone LM609, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Vitronectin Receptor, CD51/CD61
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LM609, monoclonal
Reattività contro le specie
chicken, canine, rabbit, avian, monkey, human, pig, bovine
Non deve reagire con
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
Compatibilità
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAV(3685)
Descrizione generale
La famiglia dei recettori di adesione cellulare delle integrine è costituita da almeno 16 eterodimeri associati a membrana, composti da una subunità alfa e una beta che si associano in modo non covalente. La varietà strutturale e funzionale della famiglia delle integrine si basa sulle capacità di accoppiamento delle singole subunità alfa e beta. La chiave di queste interazioni molecolari tra i recettori integrinici e i rispettivi ligandi è il riconoscimento della sequenza Arg-Gly-Asp (RGD), nota per essere presente nei componenti della matrice extracellulare fibronectina, vitronectina, collagene, fibrinogeno e fattore di von Willebrand (Cheresh, 1991). Il coinvolgimento delle integrine nella proliferazione vascolare, nell'adesione e nella riparazione delle ferite è stato ben documentato. Il recettore di adesione, l'integrina alfaVbeta3, risulta essere espresso selettivamente sulla superficie dei vasi sanguigni in via di sviluppo ed è considerato un marcatore del tessuto vascolare angiogenico (Brooks, 1994). A causa del suo coinvolgimento nell'angiogenesi, l'integrina alfaVbeta3 è uno dei recettori integrinici più approfonditamente studiato.
Specificità
Reagisce con il complesso alfaVbeta3 del recettore della vitronectina, un recettore di adesione cellulare governato dal tripeptide Arg-Gly-Asp (RGD). È stato dimostrato che LM609 blocca l'adesione di una linea cellulare di melanoma umano (M21) alla vitronectina, al fibrinogeno e al fattore di von Willebrand, oltre che a un peptide sintetico contenente RGD (Cheresh, 1987). Nelle membrane corio-allantoidee (CAM) di embrione di pollo, LM609 ha causato il blocco dell'angiogenesi indotta da bFGF e TNF-alfa ma senza interferire sui vasi preesistenti (Brooks, 1994). Nonostante LM609 blocchi il legame delle cellule ai ligandi contenenti RGD, non interagisce direttamente con il sito di legame per l'RGD, ma funge invece da inibitore allosterico dell'integrina alfaVbeta3 perché si lega a un epitopo conformazionale derivato dall'associazione post-traduzionale tra le subunità alfaV e beta3.
Immunogeno
Recettore di adesione purificato ottenuto dalla linea cellulare di melanoma umano M21 (Cheresh, 1987).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Citometria a flusso: 1-3 μg di LM609 per 0,5 x 10e6 cellule in 100μL (Smith, 1996).
Immunoprecipitazione: causa l'immunoprecipitazione specifica del complesso dell'integrina alfaVbeta3 che, dopo risoluzione mediante SDS-PAGE in condizioni riducenti, dà luogo a una banda di circa 130 kDa corrispondente dalla subunità alfaV e a una banda di circa 105 kDa corrispondente alla subunità beta3 (Cheresh, 1987).
Immunofluorescenza: l'anticorpo è stato utilizzato alla concentrazione di 5-10 μg/mL per la colorazione di criosezioni di 6 mm di membrane corio-allantoidee trattate con bFGF fissate in acetone (Brooks, 1994). LM609 funziona anche su tessuti e cellule congelati e fissati in paraformaldeide 4%. Tuttavia non funziona nella colorazione immunoistochimica di sezioni di tessuti inclusi in paraffina.
Alla concentrazione di 10-25 μg/mL, inibisce l'adesione delle cellule a superfici rivestite di vitronectina.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro e i protocolli ottimali.
L'anticorpo anti-integrina αVβ3, clone LM609, riconosce l'integrina αVβ3 nelle applicazioni di FC, IF, IH ed IP e il suo uso è citato da oltre 60 lavori presenti in letteratura.
Sotto categoria di ricerca
Integrine
Descrizione del bersaglio
150 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
L'immunoglobulina è stata purificata per affinità con Proteina A ed è fornita in forma liquida in PB 0,02 M, pH 7,6, NaCl 0,25 M con azoturo di sodio 0,1%.
Purificazione con proteina A
Stoccaggio e stabilità
A 2–8°C si conserva per 1 anno dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare e ricongelare ripetutamente. Per massimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Controllo positivo: linee cellulari di melanoma umano M21 e MpαV (Chen, 1995)
Controllo negativo: cellule Mo (questa linea cellulare è stata derivata dalla linea cellulare M21 ma non esprime l'integrina αV
; Chen, 1995)
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
A 13-bp deletion in alpha(IIb) gene is a founder mutation that predominates in Palestinian-Arab patients with Glanzmann thrombasthenia
Rosenberg, N. et al.
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 3(12), 2764-2772 (2005)
Pathogenic hantaviruses bind plexin-semaphorin-integrin domains present at the apex of inactive, bent alphavbeta3 integrin conformers.
Raymond, T; Gorbunova, E; Gavrilovskaya, IN; Mackow, ER
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Selective replicating viral vectors : potential for use in cancer gene therapy.
John Nemunaitis
BioDrugs : Clinical Immunotherapeutics, Biopharmaceuticals and Gene Therapy null
Vitronectin regulates Sonic hedgehog activity during cerebellum development through CREB phosphorylation.
S Pons, J L Trejo, J R Martinez-Morales, E Marti
Development null
Disruption of the beta3 663-687 disulfide bridge confers constitutive activity to beta3 integrins.
Butta, N; Arias-Salgado, EG; Gonzalez-Manchon, C; Ferrer, M; Larrucea, S; Ayuso, MS; Parrilla, R
Blood null